Learn More
Acide formique, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10267450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 ml
1 L
2,5 L
10 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10267450 1 L Bouteille en plastique 1L
10627431 25 ml Bouteille en plastique 25mL
10450394 2,5 L Bouteille en plastique 2.50L
15224694 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10267450 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 270480010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.90€
    59.65€ / 1L
    Économisez 10.25€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Acide formique, 99 %, CH2O2, numéro CAS 64-18-6, acide formique, acide aminique, bilorine, collo-bueglatt, formira, formisoton, acide formylique, acide carboxylique hydrogène, acide méthanoïque, myrmicyle, 2,5 L, pression de vapeur : 44 mbar à 20 °C, 02, 8, 101,0 °C, 01 ppm max., CHEBI : 30751, 5 ppm max., sans désignation
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid
Point de fusion 8,0°C
Point d’ébullition 101,0°C
Densité 1,2200 g/ml
Quantité 1 L
Point d’éclair 50°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Bouteille en plastique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,3700 à 1,3720
Plage de pourcentage du dosage 99%
Gravité spécifique 1,22
Formule linéaire HCO2H
Tension de vapeur Tension de vapeur :44 mbar à 20°C
Beilstein 02, 8
Fieser 01,404; 02,202; 03,147; 04,239; 05,316; 07,160; 08,232; 09,226; 11,243; 13,107; 16,177
Merck Index 15, 4269
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and glycerine
Poids de la formule 46.02
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.