Learn More
Acide formique ≥99 %, réactif LC-MS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit 10103742 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 ml
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
2mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10103742 10 ml 1 pièce
15508664 2 ml 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10103742 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 9820.0010AM
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Testé pour UHPLC-MS
  • Gradient LC avec détection de barrettes de diodes (AU), solution aqueuse à 0,1 % (p/v) :
    • à 220 nm max. 0,002
    • à 254 nm max. 0,002
  • Test de compatibilité de gradient LC-MS (TIC, 100 à 2 000 m/z), solution aqueuse à 0,1 % (p/v) :
    • Impuretés sensibles ESI-MS positives (comme la réserpine) max. 50 ppb
  • Absorbance ultraviolette, solution aqueuse à 0,1 % (p/v) (voie 1,00 par rapport à l’eau) :
    • à 240 nm max. 0,1
    • à 260 nm max. 0,01
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.03
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Methanoic acid 100%
Nom IUPAC methanol
SMILES OC=O
Spécification
Plage de pourcentage du dosage min. 99%
Numéro UN 1779
Quantité 10 ml
Point d’éclair 69°C
Conditionnement Flacon en verre
Résidus après évaporation Max. 20 ppm