Learn More
Acide formique, ACS, 88+%
Code produit 11435180
Change view
Click to view available options
Quantité:
500ml
2 L
4 x 500 ml
Conditionnement:
2000mL
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435180 500ml 500mL
11445180 4 x 500 ml 2000mL
11327968 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036504.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS : 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mole
Il est principalement utilisé comme agent antibactérien conservateur dans l’alimentation du bétail, dans la teinture des textiles, le tannage du cuir et l’électroplastie. Dans l’industrie avicole, il est parfois ajouté avec des aliments pour animaux afin de tuer les bactéries E. coli. Il agit comme agent réducteur pour la réduction catalytique du nitrate dans l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic Acid
Point de fusion 7°C à 9°C
Point d’ébullition 100°C à 101°C
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN 1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Informations sur la solubilité Miscible in water,ether,acetone,ethyl acetate,glycerol,methanol and ethanol. Partially miscible in benzene,toluene and xylene.
Poids de la formule 46.03
Pourcentage de pureté ≥88%
Qualité ACS
Densité 1,220 g/ml
Quantité 500ml
Point d’éclair 50°C (156°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,371
Sensibilité Hygroscopique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid, ACS, 88%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Formic acid
RUO– À des fins de recherche uniquement