Learn More
Acide formique, ACS, 88+%
Code produit 11445180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
2 L
4 x 500 ml
Conditionnement:
2000mL
2L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445180 4 x 500 ml 2000mL
11435180 500ml 500mL
11327968 2 L 2L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036504.AY
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS : 64-18-6 | CH2O2 | 46,025 g/mole
Il est principalement utilisé comme agent antibactérien conservateur dans l’alimentation du bétail, dans la teinture des textiles, le tannage du cuir et l’électroplastie. Dans l’industrie avicole, il est parfois ajouté avec des aliments pour animaux afin de tuer les bactéries E. coli. Il agit comme agent réducteur pour la réduction catalytique du nitrate dans l’eau.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid
Point de fusion 7°C à 9°C
Point d’ébullition 100°C à 101°C
Couleur Incolore
Densité 1,220 g/ml
Quantité 4 x 500 ml
Point d’éclair 50°C (156°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,371
Sensibilité Hygroscopique
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Informations sur la solubilité Miscible in water,ether,acetone,ethyl acetate,glycerol,methanol and ethanol. Partially miscible in benzene,toluene and xylene.
Poids de la formule 46.03
Pourcentage de pureté ≥88%
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement