Learn More
Acide formique, ACS, 96+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358058
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2kg
4 x 500 g
Conditionnement:
2000g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358058 2kg 2kg
11338058 500 g 500g
11348058 4 x 500 g 2000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11358058 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036617.A3
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 64-18-6 | CH2O2 | 46.025 g/mol
Utilisé comme source d’hydrogène, comme agent réducteur et est utilisé dans le tannage et la fixation des teintures.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid
Note relative au nom For analysis ACS
Point de fusion 7°C à 9°C
Point d’ébullition 100°C à 101°C
Couleur Incolore
Densité 1,220 g/ml
Quantité 2kg
Point d’éclair 50°C (156°F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1,371
Plage de pourcentage du dosage >96+%
Sensibilité Hygroscopique
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN UN1779
Beilstein 1209246
Merck Index 14,4241
Informations sur la solubilité Miscible with water. Partially miscible in toluene,xylene and benzene.
Poids de la formule 46.03
Pourcentage de pureté ≥96%
Qualité ACS