Learn More
Hydrazide d’acide formique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022227
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11442707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14901.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 624-84-0 | CH4N2O | 60.056 g/mol
Formic acid hydrazide is used as a precursor in the preparation of 1,2,4-triazole derivatives. It is also used in the synthesis of 6-N-formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(beta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole-5,7(6H)-dione, which is an anticancer agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrazide d’acide formique est utilisé comme précurseur dans la préparation des dérivés du 1,2,4-triazole. Il est également utilisé dans la synthèse du 6-N-Formylamino-12,13-dihydro-1,11-dihydroxy-13-(bêta-D-glucopyranosyl)-5H-indolo[2,3-a]-pyrrolo[3,4-c]carbazole5,7-(6H)-dione, qui est un agent anticancéreux.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’acétone.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 624-84-0
Formule moléculaire CH4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 60.056
Numéro MDL MFCD00007589
Clé InChI XZBIXDPGRMLSTC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formylhydrazine, formic acid hydrazide, formic hydrazide, hydrazinecarboxaldehyde, formhydrazide, n-formylhydrazine, carbazaldehyde, formylhydrazide, hydrazine, formyl, formal hydrazine
CID PubChem 12229
Nom IUPAC Formohydrazide
SMILES C(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic acid hydrazide
Point de fusion 55°C to 59°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 635759
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and acetone.
Poids de la formule 60.06
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid hydrazide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Hydrazinecarboxaldehyde