Learn More
Acide formique, pur, environ 85 %, Fisher Chemical™
Code produit 10608153 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
25L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10608153 25 L Récipient en plastique 25L
10114433 1 L Flacon en plastique PEHD 1L
10151520 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10608153 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur F/1750/25
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Acide formique, pur, environ 85 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL 3297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
pH 2,1
Point de fusion 8°C
Point d’ébullition 101°C
Couleur Incolore
Poids de la formule 46.02g/mol
Quantité 25 L
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 44 mbar à 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acide formique (85%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.