Learn More
Acide formique, Puriss. p.a., ACS Reagent, Réagitoire. Ph. Eur., ≥98 %, Solstice
Code produit 15603870
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500ml
1 L
2,5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
70 kg
Conditionnement:
1L
2.50L
4 pièces
500mL
6 pièces
70kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15603870 1 L 1L
15633870 500ml 500mL
15613870 2,5 L 2.50L
15653870 6 x 1 L 6 pièces
15623870 4 x 2.5 L 4 pièces
15663870 70 kg 70kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15603870 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 330151L
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur., ≥ 98%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic Acid
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Densité 1,22 g/ml à 25 °C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 0,57
Point d’éclair 49 °C (120,2 °F)
Température d’allumage 1 004 °F
Formule linéaire HCOOH
Densité de vapeur 1,6 (par rapport à l’air)
Numéro UN 1779
Tension de vapeur 44,8 mmHg (20 °C)
Beilstein 1209246
Poids de la formule 46,03g/mol
Pourcentage de pureté ≥98 %
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.