Learn More
Solution d’acide formique, Honeywell Fluka™
Code produit 15660880 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15660880 500ml 500mL
15650880 100 ml 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15660880 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 09676500ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Puriss. p.a., pour HPLC, 50 % dans l’eau, 49-51 % (T)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-18-6
Formule moléculaire CH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
Numéro MDL MFCD00003297
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Nom IUPAC methanol
SMILES C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Formic Acid Solution
Formule linéaire HCOOH
Numéro UN 3412
Beilstein 1209246
Concentration 49 à 51% (T)
Poids de la formule 46.03g/mol
Qualité puriss. p.a.
Quantité 500ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Formic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: formic acid