Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Fornax
Code produit 15998251
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Conditionnement:
1 paire
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
15998251 39 1 paire
15908261 40 1 paire
15918261 41 1 paire
15928261 42 1 paire
15938261 43 1 paire
15948261 44 1 paire
15958261 45 1 paire
15968261 46 1 paire
15978261 47 1 paire
15988261 48 1 paire
15998261 49 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 15998251 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM15884839
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bottes extra-hautes pour des niveaux de protection supplémentaires avec isolation contre la chaleur et le froid (HI et CI). La protection des chevilles avec un rembourrage ajouté offre une sensation plus confortable et un meilleur ajustement. Fornax est très facile à mettre et à enlever ; les œillets verticaux sur la chaussure rendent le laçage des lacets très simples.
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur GripForce™ Duo
  • Isolation contre la chaleur et le froid
  • Striping réfléchissant 3M™
  • Construction en cuir pleine fleur
  • Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir
Conception Fornax
Matériau de revêtement Argent purifié Hydro-Tec™
Matériau Cuir
Dimensions 39
Matériau au niveau des orteils Acier