Learn More
Forskolin (From Coleus Forskohlii), Fisher BioReagents
Code produit. 11453074
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Code produit. 11453074
Marque: Fisher BioReagents BP25201
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La forskoline est un réactif de biologie moléculaire. La forskoline fonctionne comme un antihypertenseur et un vasodilatateur. Activateur d‘adénylcyclase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66575-29-9
Formule moléculaire C22H34O7
Poids moléculaire (g/mol) 410.507
Clé InChI OHCQJHSOBUTRHG-KGGHGJDLSA-N
Synonyme forskolin, colforsin, coleonol, colforsina, colforsine, colforsinum, boforsin, colforsine french, colforsinum latin, colforsina spanish
CID PubChem 47936
ChEBI CHEBI:42471
Nom IUPAC Acétate [(3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-3-éthényl-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentaméthyl-1-oxo-5,6,6a,8,9,10-hexahydro-2H-benzo[f]chromen-5-yl]
SMILES CC(=O)OC1C(C2C(CCC(C2(C3(C1(OC(CC3=O)(C)C=C)C)O)C)O)(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Forskolin
Note relative au nom From Coleus forskohlii
Point de fusion 228°C
Couleur Blanc
Conditionnement Verre ambré
Quantité 1 mg
Merck Index 15, 2460
Poids de la formule 410.5
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Forskolin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.