Learn More
Forskoline, (issue de Coleus forskohlii), MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
25mg
5mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Forskolin |
| Note relative au nom | from Coleus forskohlii |
| Couleur | Blanc |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.9775 |
| Quantité | 10 mg |
| Poids de la formule | 410.5 |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Forskoli
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H312-Nocif par contact cutané.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.