Learn More
Julabo™ Circulateur haute température Forte™
Code produit. 10197991
Click to view available options
Gamme de températures:
de 40°C à 400°C
de 70°C à 400°C
Capacité de chauffage:
3 kW
6 kW
7 kW
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10197991
Marque: Julabo™ 9800031
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Température de fonctionnement allant jusqu’à 400°
Les circulateurs à haute température Julabo constituent la solution idéale pour répondre à une demande croissante des utilisateurs sur le marché. Performances de pointe, chauffage et refroidissement rapides et temps de réponse rapides en cas de réactions exothermiques ne sont que quelques-unes des caractéristiques de nos circulateurs à haute température. Le contrôleur d’optimisation automatique (ICC - Intelligent Cascade Control) garantit une stabilité à haute température et un paramètre opérationnel contrôlé par PID est disponible à l’aide d’un bouton pour la modification ou le réglage. Les systèmes d’affichage LCD interactif et multiécran LED garantissent un fonctionnement facile et convivial. Le système de chauffage, l’action puissante de la pompe et le refroidissement contrôlé assurent un contrôle rapide et précis des applications de température de à +400°C. Ces instruments sont entièrement scellés, empêchant le dégagement de vapeurs d’huile et prolongeant la durée de vie du liquide de transfert de chaleur. La purge automatique de l’air facilite le remplissage, tandis que toutes les connexions électriques et le Profibus en option garantissent une interface “à l’épreuve du futur” avec la technologie d’automatisation à venir. Les circulateurs à haute température Julabo sont recommandés pour les applications utilisant des réacteurs et des autoclaves à double paroi, des colonnes de distillation ainsi que des applications de laboratoire, de plateformes techniques et d’échelle de procédé.
  • Plage de températures allant jusqu’à 400°C
  • Contrôleur de température ICC auto-optimisant
  • Forte capacité de pompage18 L/min - 1,2 bar max.
  • La purge automatique de l’air facilite le remplissage
  • La fonction de chauffage automatisé s’adapte aux systèmes externes
  • Multi-affichages LED lumineux, avec une résolution à 0,01°C près
  • Écran LCD interactif à quatre lignes rétroéclairé
  • Communication en ligne via l’interface RS-232 intégrée
  • Entrée de veille pour l’arrêt d’urgence externe
  • Le programmateur intégré stocke jusqu’à six profils (60 sections chacune)
  • Indication du niveau électronique
  • Fonction de compensation automatique de la température pour la correction aisée des variations de température
  • La fonction ATC permet d’utiliser l’élément comme instrument de test conformément à la norme ISO 9000
  • Tensions disponibles : 230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz
  • Pression d’eau de refroidissement admissible 4,5 bars max., différence de pression entre IN et OUT : 2 à 4,5 bar
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Certifications/Conformité CE, Classification III (FL) selon la norme DIN 12876-1
Débit 14 à 18 L/min
Gamme de températures de 70°C à 400°C
Type Thermostat à circulation haute température
Capacité de chauffage 3 kW
Modèle HT30-M1
Stabilité de la température de ±0,01 à 0,1°C
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (métrique) 23 cm
Hauteur (métrique) 58 cm
Poids (métrique) 27 kg
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz 15 A
Tension 230 V
Ampérage 15 A
Fréquence 50/60 Hz