Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de sécurité Fortuna™ Optifix™
Code produit. 10252371
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
2 à 10 ml
2,0 à 10 ml
20 à 100 ml
6 à 30 ml
Comprend:
Piston spécial à gaine en PTFE
Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité
Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10252371
Marque: Poulten Graf™ 101 10727
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la distribution d’acides forts et de produits chimiques agressifs (sans HF). Les distributeurs de sécurité Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ sont dotés d’un vérin de distribution en verre et d’un piston à gaine en PTFE agrémenté d’une bague d’étanchéité.
Pour la distribution d’acides forts et de produits chimiques agressifs (sans HF).Les distributeurs de sécurité Graf™ Fortuna™ Optix™ sont dotés d’un cylindre de distribution en verre et d’un piston à gaine en PTFE avec bague d’étanchéité.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Le vérin de distribution en verre est revêtu de plastique pour le protéger contre la casse
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Type de produit Distributeur de sécurité
Volume (métrique) 0,4 à 2 ml
Comprend Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité