Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de sécurité Fortuna™ Optifix™
Code produit. 10341222
Click to view available options
Volume (métrique):
0,4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
2 à 10 ml
2,0 à 10 ml
20 à 100 ml
6 à 30 ml
Comprend:
Piston spécial à gaine en PTFE
Piston à gaine en PTFE, bague d’étanchéité
Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10341222
Marque: Poulten Graf™ 101 10733S
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour la distribution d’acides forts et de produits chimiques agressifs (sans HF). Les distributeurs de sécurité Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ sont dotés d’un vérin de distribution en verre et d’un piston à gaine en PTFE agrémenté d’une bague d’étanchéité.
Pour la distribution d’acides forts et de produits chimiques agressifs (sans HF).Les distributeurs de sécurité Graf™ Fortuna™ Optix™ sont dotés d’un cylindre de distribution en verre et d’un piston à gaine en PTFE avec bague d’étanchéité.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Le vérin de distribution en verre est revêtu de plastique pour le protéger contre la casse
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Type de produit Sécurité Outfix
Volume (métrique) 1 à 5 ml
Comprend Piston, robinet d‘arrêt et vanne de ventilation revêtus de PTFE