Learn More
Poulten & Graf GmbH Distributeur de sécurité FORTUNA™ OPTIFIX™
Click to view available options
Volume (métrique):
20 à 100 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour la distribution d’acides fumants forts et de liquides très abrasifs
- Aucun ressort en métal
- Aucune contamination du liquide de dosage
Spécification
Spécification
| Précision | 0,6%, 0,2% |
| Type de produit | Distributeur adaptable sur flacon |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655-5 |
| Description | Distributeur de sécurité OPTIFIX |
| Matériau | PTFE |
| Volume (métrique) | 20 à 100 ml |
| Comprend | 2 adaptateurs en PTFE GL 40 et GL 45 |
| Incréments | 2 ml |
| Modèle | Distributeur de sécurité OPTIFIX |
| Afficher plus |