Learn More
Poulten Graf™ Seringue tout en verre Luer Lock Fortunatrade; Optimatrade;
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliConforme à la norme CE EN 46001/liliEn verre Durobaxtrade;/liliAvec graduation ambrée permanente/liliRésistante aux acides et alcalisnbsp;/li/ul
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | CE EN 46001 |
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Description | Graduation ambrée |
| Type de produit | Seringue Luer-Lock en verre |
| Graduations | 0,05 ml |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Type de connexion | Luer-Lock |
| Graduated | Oui |