Learn More
Poulten & Graf GmbH Distributeur FORTUNA™ POLYFIX™ avec éprouvette en verre ambré
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Description
- Convient à tous les liquides sensibles à la lumière qui n’attaquent pas le polypropylène
- Avec vérin de distribution ambré
- Avec piston en verre
Spécification
Spécification
| Précision | 0,6% |
| Type de produit | Distributeur de flacons POLYFIX avec cylindre ambré |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Coefficient de variation | 0,2% |
| Volume (métrique) | 50 ml |
| À utiliser avec (application) | Tous les liquides sensibles à la lumière |
| Comprend | Piston en verre ambré |