Learn More
Poulten Graf™ Distributeurs Fortuna™ Polyfix en verre naturel
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 50 ml
2 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour la distribution de tous les produits chimiques, y compris des solvants, qui n’attaquent pas le PP et ne cristallisent pas.Les distributeurs en verre naturel Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix sont fournis avec un piston en verre.
- Distribution visible
- Système de réglage du volume facile à utiliser
- Bloc-vanne en PP avec adaptateur FIX
Spécification
Spécification
| Précision | 0.60 % |
| Type de produit | Distributeur analogique pour flacons |
| Couleur | Naturel |
| Canaux | 1 |
| Matériau | PTFE, PP |
| Volume (métrique) | 10 à 50 ml |
| Incréments | 1 ml |