Learn More
Poulten Graf™ Distributeurs Fortuna™ Polyfix en verre naturel
Code produit. p-8001043
Click to view available options
Volume (métrique):
10 à 50 ml
2 à 10 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10248190
Marque: Poulten Graf™ 101 07038
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour la distribution de tous les produits chimiques, y compris des solvants, qui n’attaquent pas le PP et ne cristallisent pas. Les distributeurs en verre naturel Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix sont fournis avec un piston en verre.
Pour la distribution de tous les produits chimiques, y compris des solvants, qui n’attaquent pas le PP et ne cristallisent pas.Les distributeurs en verre naturel Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix sont fournis avec un piston en verre.
  • Distribution visible
  • Système de réglage du volume facile à utiliser
  • Bloc-vanne en PP avec adaptateur FIX
Spécification
Précision 0.60 %
Type de produit Distributeur
Couleur Naturel
Matériau Verre
Volume (métrique) 2 à 10 ml
Incréments 0.2 ml