Learn More
Poulten & Graf GmbH Seringue à gaz de précision FORTUNAtrade;
Click to view available options
Volume (métrique):
50 ml
Comprend:
Robinet d’arrêt droit
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliVerre neutre transparent/liliCylindres calibrés/liliGraduation diffuse indélébile ambrée résistante aux acides et alcalis/liliGraduation ambrée/li/ul
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Verre (pointe), Verre neutre, Verre neutre (cylindre), Verre neutre (piston) |
| Couleur | transparent |
| Comprend | Robinet d’arrêt droit |
| Type de produit | Seringue à gaz de précision FORTUNA avec robinet d’arrêt droit |
| Jetable | Non |
| Graduations | Ambré |
| Quantité | 1 |
| Volume (métrique) | 50 ml |
| Graduated | Oui |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction