Learn More
Poulten & Graf GmbH Distributeur HF FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™
Code produit. 11758286
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11758286
Marque: Poulten & Graf GmbH 101 10648
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le distributeur HF GmbH FORTUNA UNIVERSAL™ OPTIFIX™ Poulten & Graf est destiné à la distribution d’acide fluorhydrique et de tous les liquides pouvant être manipulés avec les distributeurs OPTIFIX™.
  • Aucun ressort en métal
  • Aucune contamination du liquide de dosage
  • Conforme à la norme EN ISO 8655-5
  • En PTFE
Spécification
Quantité 1
Type Distributeur adaptable sur flacon
Capacité (métrique) 50 ml