Learn More
Fosétyl-aluminium 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30311327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30311327 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30311327 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA13940000WA100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fosetyl-aluminium
CAS 39148-24-8
Noms d’analytes ou de composants Fosetyl-aluminium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 3 C2 H6 O3 P . Al
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/3C2H7O3P.Al/c3*1-2-5-6(3)4;/h3*6H,2H2,1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
SMILES [Al+3].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-].CCOP(=O)[O-]
Nom IUPAC etoxifosfinato de aluminio
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 354.1
Quantité 1 mL
Poids de la formule 353,9979 g/mol