Learn More
Acyl-bêta-D-glucuronide de fosinopril, TRC
Code produit 30395804
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395804 10 mg 10mg
30390878 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30395804 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCF72780510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Fosinopril Acyl-beta-D-Glucuronide
Noms d’analytes ou de composants Fosinopril Acyl-beta-D-Glucuronide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C36H54NO13P
Synonyme (4S)-4-Cyclohexyl-1-[[(R)-[(1S)-2-methyl-1-(1-oxopropoxy)propoxy](4-phenylbutyl)phosphinyl]acetyl]-L-proline β-D-Glucopyranuronosyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C36H54NO13P/c1-4-28(39)47-35(22(2)3)50-51(46,18-12-11-15-23-13-7-5-8-14-23)21-27(38)37-20-25(24-16-9-6-10-17-24)19-26(37)34(45)49-36-31(42)29(40)30(41)32(48-36)33(43)44/h5,7-8,13-14,22,24-26,29-32,35-36,40-42H,4,6,9-12,15-21H2,1-3H3,(H,43,44)/t25-,26+,29+,30+,31-,32+,35+,36+,51-/m1/s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O=[P@@](CC(N1[C@H](C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(O)=O)O2)=O)C[C@@H](C3CCCCC3)C1)=O)(O[C@@H](C(C)C)OC(CC)=O)CCCCC4=CC=CC=C4
Nom IUPAC Ácido (2S,3S,4S,5R,6S)-6-(((2S,4S)-4-ciclohexil-1-(2-((R)-((S)-2-metil-1-(propioniloxi)propoxi)(4-fenilbutil)fosforil)acetil)pirrolidin-2-carbonil)oxi)-3,4,5-trihidroxitetrahidro-2H-piran-2-carboxílico
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 739.79
Quantité 10 mg
Poids de la formule 739.99