Learn More
Fostamatinib Disodium, MedChemExpress
Code produit. p-200096271
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16498217
Marque: Medchem Express HY13038
MedChemExpress Fostamatinib Disodium (R788 Disodium) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Fostamatinib Disodium (R788 Disodium) is the oral prodrug of the active compound R406. R406 is an orally available and competitive Syk/FLT3 inhibitor with a Ki of 30 nM and an IC50 of 41 nM. R406 also inhibits Lyn (IC50=63 nM) and Lck (IC50=37 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Fostamatinib Disodium
CAS 1025687-58-4
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24FN6Na2O9P
Quantité 5 mg
Synonyme R788(Disodium)
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (80.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC(NC2=NC=C(C(NC3=NC(N4COP(O[Na])(O[Na])=O)=C(C=C3)OC(C)(C)C4=O)=N2)F)=CC(OC)=C1OC
Poids moléculaire (g/mol) 624.42
Poids de la formule 624.42
Pourcentage de pureté 98.94%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.