Learn More
Solution à quatre éléments, Ca, Mg, K, Na pour ICP/MS matrice HNO3 1 mg/l, Fisher chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Four Elements |
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Ca,Mg,K,Na |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1000 mg/L |
| Type | Solution étalon multi-éléments d’étalonnage ICP/MS |
| Élément | Ca, Mg, K, Na |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Quantité | 100 ml |