Learn More
Buerkle™ Seau à quatre côtés
Code produit. 10127331 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10127331
Marque: Buerkle™ 23500140
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Seau pour le transport de produits encombrants. Permet d’économiser de l’espace, robuste, facile à transporter, disponible avec couvercle.
ulliPE, transparent/liliGraduation 500 ml, jusqu’à 12 l/liliAvec poignée robuste en PE/liliContenus vers le haut 14 l/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Graduations Oui
Couleur Transparent
Matériau de la poignée Polyéthylène
Hauteur (métrique) 290 mm
Longueur (métrique) 280 mm
Quantité 1 de chaque
Forme Quatre côtés
Largeur (métrique) 280 mm