Learn More
Invitrogen™ Diluant et concentrat de fixation / perméabilisation de facteur de transcription eBioscience™ Foxp3
Code produit. 15151976
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Contient de l’azoture de sodium et du formaldéhyde
Code produit. 15151976
Marque: Invitrogen™ 00552100
Contient de l’azoture de sodium et du formaldéhyde
Pour une coloration avec des anticorps contre des facteurs de transcription et des protéines nucléaires (p. ex. Foxp3 et Ki-67), des cytokines et des chimiokines. Doit être utilisé avec le tampon de perméabilisation. Les trois composants vendus ensemble sous la forme de kit de tampons de coloration Foxp3 / facteur de transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 kit
Type de réactif Diluant de fixation, réactif de fixation, diluant de perméabilisation, réactif de perméabilisation
Gamme de produits eBioscience
Type de produit Concentrat et diluant