missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FPH2, MedChemExpress

Code produit. 16463286
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16463286

Marque: Medchem Express HY12281

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.

FPH2 induces of functional proliferation of primary human hepatocytes and may lead to the development of new therapeutics for liver diseases.

Spécification

Nom chimique ou matériau FPH2
CAS 957485-64-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H16ClN5O2S
Quantité 25 mg
Synonyme BRD-9424
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (282.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NN(CC)C=C1NC(NC2=CC(Cl)=CC=C2OC)=S)N
Poids moléculaire (g/mol) 353.83
Poids de la formule 353.83
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis