Learn More
Uvex™ Chemise à manches longues FR 8907-Gris
Code produit 17297081 Tous les produits Uvex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyen
Grand
XL
2XL
XXXL
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17297081 Moyen 1 pièce
17207091 Grand 1 pièce
17217091 XL 1 pièce
17227091 2XL 1 pièce
17237091 XXXL 1 pièce
17277081 XS 1 pièce
17287081 S 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17297081 Fournisseur Uvex™ Code fournisseur 8979810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    94.43€ / 1 pièces
    Économisez 10.57€
    10% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ce polo à manches longues anti-statique offre une protection contre les dangers liés à la chaleur et aux flammes. Cependant, veuillez noter que ce vêtement de protection doit toujours être porté en combinaison avec une veste et un pantalon ou un dungaree.
  • Polo
  • Matière : 54 % modacrylique / 45 % coton, 1 % fibres antistatiques ca. 190 g/m²
  • Polo à manche longue offrant une protection contre la chaleur et les flammes avec un confort d’utilisation élevé et une protection anti-statique supplémentaire.
  • Broderie flamme pour baisser le col, boutons-pression en plastique dissimulés, empiècement avant avec croix, manches longues avec manchettes en maille
  • Oeko-Tex Norme 100
  • Ce vêtement de protection doit toujours être porté en combinaison avec un dungaree et un pantalon
  • Certifié selon la norme EN ISO 11612 A1,B1,C1 EN 1149-5
  • Tailles : XS à 3XL
  • Instructions d’entretien : Lavable °à 75 °C, chloration impossible, repassage : Points II, nettoyage à sec : P, sèche-linge impossible
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Moyen
Sexe Hommes
Matériau Modacrylic Mélange
Couleur Gris
Type de goulot Capuche
Type de manchon Manche longue
Type de bouchon Boutons pression
Jetable Réutilisable
Type de produit Chemises résistantes au feu et à la chaleur
Épaisseur 190 g/m²