Learn More
Thermo Scientific™ Cadres et accessoires pour modules sécables Immuno
Description
Utilisez les cadres et accessoires Thermo Scientific™ pour modules sécables Immuno avec les modules sécables Nunc™ C8. Ces cadres comprennent des outils qui facilitent la dépose des bandelettes.
>
- Surface fortement hydrophile qui se lie aux biomolécules plus hydrophiles, par exemple des glycoprotéines modifiées.
Spécification
Spécification
| Format | Plaque à barrettes |
| Description | Qualité optique supérieure pour des résultats fiables |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 60 sachet, 5 boîtes |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Cadre |
| Matériau | polystyrène |
| Nbre de puits | 96 |
| Type de puits | Forme en C |
| À utiliser avec (application) | Pour les dosages immunologiques en phase solide |
| Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.