Learn More
Thermo Scientific™ Bouillon Fraser (en tube)
Description
Enrichissez et isolez de manière sélective les bactéries Listeria spp. provenant d’échantillons alimentaires et environnementaux grâce à ces tubes prêts à l’emploi.
Enrichissez et isolez de manière sélective les bactéries Listeria spp. provenant d’échantillons alimentaires et environnementaux grâce au bouillon Fraser Thermo Scientific™ Oxoid™ en tubes prêts à l’emploi. Ce milieu est destiné à l’isolement des Listeria spp. lorsqu’il est utilisé comme milieu d’enrichissement secondaire dans la méthodologie USDA-FSIS pour l’isolement des Listeria . Le noircissement du milieu constitue une preuve présumée de la présence des Listeria spp. Toutes les cultures d’enrichissement au bouillon Fraser doivent être mises en sous-culture dans un milieu d’étalement.
Plus besoin de pipeter, distribuer ou autoclaver grâce aux tubes pratiques, pré-remplis et prêts à l’emploi de bouillon Fraser.
- Pratique : tubes pré-remplis prêts pour une utilisation immédiate.
- Simple : facile à utiliser avec un minimum de formation.
- Sélectif : milieu qui est sélectif pour les Listeria.
Le milieu contient du citrate d’ammonium ferrique et du chlorure de lithium. Toutes les Listeria spp. hydrolysent l’esculine en esculétine. L’esculétine réagit avec des ions ferriques, provoquant un noircissement. Un autre avantage possible à l’ajout du citrate d’ammonium ferrique est que les ions ferriques favorisent la croissance des Listeria monocytogenes1. Le chlorure de lithium est inclus dans le milieu afin d’inhiber la croissance des entérocoques qui peuvent également hydrolyser l’esculine. Le noircissement du milieu constitue une preuve présumée de la présence des Listeria. Contrairement aux premières indications, on ne peut pas présumer que les cultures qui ne noircissent pas sont exemptes de Listeria. Par conséquent, toutes les cultures d’enrichissement au bouillon Fraser doivent être mises en sous-culture dans un milieu d’étalement.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune colza, transparent |
| Contenu et stockage | 2 à 12°C, conserver dans l’obscurité |
| Description | Tubes de bouillon Fraser |
| Format | Tube versé |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Type d’emballage | 50 tubes dans une boîte |
| Quantité | 50/boîte |