Learn More
Hanna Instruments™ PHOTOMETRE CHLORE LIBRE HI96701
Click to view available options
Type:
Photomètre portatif
Conditionnement:
1 pièce
Description
Photomètre mono-paramètre étanche
• Fonction CAL CHECK
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Photomètre pour un usage mixte laboratoire/terrain
• Mesure par lampe tungstène et filtre à bande passante étroite garantissant des résultats précis
• Grand écran affichant codes et symboles pour une utilisation conviviale
• CalCheck: diagnostic permanent de l'état de l'électrode (degré de vieillissement, propreté) et des solutions tampons (contamination, mesures hors intervalles d'étalonnage)
• Fonction permettant vérifier l'exactitude des mesures et ré-étalonner le photomètre simplement avec des solutions étalons calibrées
• Détecteur de lumière: photocellule au silicium
• Auto-extinction après 10 minutes de non-utilisation
• Photomètre chlore
• Gamme moyenne
• Chlore libre
• Accessoires obligatoires par réactifs correspondants
• Inclus en malette avec 2 cuvettes de mesure et capuchons, solution étalon, tissus de nettoyage pour cuves et pile.
• Fonction CAL CHECK
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Photomètre pour un usage mixte laboratoire/terrain
• Mesure par lampe tungstène et filtre à bande passante étroite garantissant des résultats précis
• Grand écran affichant codes et symboles pour une utilisation conviviale
• CalCheck: diagnostic permanent de l'état de l'électrode (degré de vieillissement, propreté) et des solutions tampons (contamination, mesures hors intervalles d'étalonnage)
• Fonction permettant vérifier l'exactitude des mesures et ré-étalonner le photomètre simplement avec des solutions étalons calibrées
• Détecteur de lumière: photocellule au silicium
• Auto-extinction après 10 minutes de non-utilisation
• Photomètre chlore
• Gamme moyenne
• Chlore libre
• Accessoires obligatoires par réactifs correspondants
• Inclus en malette avec 2 cuvettes de mesure et capuchons, solution étalon, tissus de nettoyage pour cuves et pile.
Spécification
Spécification
| Type | Photomètre portatif |
| Précision | ±0,03mg/L |
| À utiliser avec (application) | Free Chlorine |
| Hauteur (métrique) | 69 mm |
| Longueur (métrique) | 192 mm |
| Source lumineuse | Tungsten Lamp |
| Plage | 0 to 5mg/L |
| Résolution | 0.01mg/L |
| Poids (métrique) | 0.36 kg |
| Largeur (métrique) | 104 mm |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cal Check® Standard Cuvette B
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Cancérogénicité Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H360F-Peut nuire à la fertilité.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ secouriste.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- MIXTURE LIST-Contient: acide chrorhydriquechlorure de cobalt(II) hexahydraté