Learn More
Hanna Instruments™ Kit de test du chlore libre
Click to view available options
Plage:
0 à 2,5 mg/L
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Chaque |
| Plage | 0 à 2,5 mg/L |
| Méthode de test | DPD |
| Type | Kit de test du chlore libre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1 SET CHLORINE TEST KIT TOTAL
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric aicd, N,N-diethyl-1,4-phenylenediammonium sulphate, sodium hydroxide