Learn More
Brannan™ Thermomètre horizontal pour réfrigérateur / congélateur
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-30°C à +40°C
Conditionnement:
1 pièce
Description
Thermomètre pour réfrigérateur en plastique blanc facile à utiliser doté d’une échelle de température bleue claire indiquant les zones recommandées.
- Les températures du réfrigérateur sont uniquement affichées en °C.
- Se dispose sur une étagère ou se suspend à un rack.
- 130 mm de longueur
- Blanc
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l x H) | 130 x 22 x 40 mm |
| Dimensions de l’écran | 218 x 95 x 0,5mm |
| Hauteur (métrique) | 40mm |
| Longueur (métrique) | 130 mm |
| Remplissage du thermomètre | Alcool rouge |
| Température max. (métrique) | 40°C |
| Température min. (métrique) | - 30°C |
| Plage de températures (métrique) | -30°C à +40°C |
| Précision | ±1°C |
| Affichage | Échelle bleue |
| Afficher plus |