Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ C580, C760, CryoCube™ série FC660, 5 po/127 mm
Description
Rack pour congélateur : Innova™ C580, C760, CryoCube™ série FC660, 5 po/127 mm, accès latéral, acier inoxydable - Rack pour boîtes de 127 mm/5,0 po (tubes coniques de 15/50 ml)- Taille max. de la boîte [mm] : 136 x 136- Rack d’accès latéral - Dimensions ext. du rack (PxLxH) [mm] : 141 x 141 x 681 (5,6 x 5,6 x 26,8 po)- Nombre max. de boîtes par rack : 5 (5 x 1)- Acier inoxydable- Pour congélateur ultra-basse température : Innova C580 (max. 32 racks), Innova C760 (max. 40 racks), CryoCube™ série FC660 (max. 40 racks)- Pour congélateur ultra-basse température : Innova C580 (max. 160 boîtes), Innova C760 (max. 200 boîtes), CryoCube™ série FC660 (max. 200 boîtes)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |