Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ série F740 (3 comp., std),
Description
Rack pour congélateur : Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ série F740 (3 compartiments, standard), 2,5 po/64 mm, tiroir, acier inoxydable- Rack pour boîtes de 64 mm/2,5 po (tubes de 5 ml)- Taille max. de la boîte [mm] : 136 x 136- Rack à tiroir - Dimensions ext. du rack (PxLxH) [mm] : 580 x 140 x 412 (22,8 x 5,5 x 16,2 po)- Nombre max. de boîtes par rack : 24 (4 x 6)- Acier inoxydable- Pour congélateur ultra-basse température : Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 et U725-G (max. 18 racks), CryoCube série F740 (version 3 compartiments ; max. 18 racks)- Pour congélateur ultra-basse température : Innova U360 (max. 216 boîtes), Innova U535 (max. 288 boîtes), Innova U725 et U725-G (max. 432 boîtes), CryoCube série F740 (version 3 compartiments ; max. 432 boîtes)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |