Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Innova™ U360, U535, U725/-G, CryoCube™ série F740 (3 comp., std),
Code produit. 15773235
Code produit. 15773235
Marque: Eppendorf™ 6001012310
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le stockage complet des échantillons dans un congélateur ultra-basse température est basé sur des boîtes de stockage.Les boîtes doivent être stockées dans des racks pour congélateur dédiés.Ces racks en métal permettent une utilisation optimale de l’espace ainsi qu’un déplacement facile des boîtes d’échantillons.
Rack pour congélateur : Innova™ U360, U535, U725, U725-G, CryoCube™ série F740 (3 compartiments, standard), 3 po/76 mm, tiroir, acier inoxydable- Rack pour boîtes de 76 mm/3 po- Taille max. de la boîte [mm] : 136 x 136- Rack à tiroir - Dimensions ext. du rack (PxLxH) [mm] : 580 x 140 x 414 (22,8 x 5,5 x 16,3 po)- Nombre max. de boîtes par rack : 20 (4 x 5)- Acier inoxydable- Pour congélateur ultra-basse température : Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 et U725-G (max. 18 racks), CryoCube série F740 (version 3 compartiments ; max. 18 racks)- Pour congélateur ultra-basse température : Innova U360 (max. 180 boîtes), Innova U535 (max. 240 boîtes), Innova U725 et 725-G (max. 360 boîtes), CryoCube série F740 (version 3 compartiments ; max. 360 boîtes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rack de congélateur