Learn More
Eppendorf™ Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ F7
Description
Rack pour congélateur : Premium U410, U700, HEF™ U410, CryoCube™ série F570, CryoCube™ série F740 (5 compartiments, compartiment 1-4), 3 po/76 mm, accès latéral, acier inoxydable- Rack pour boîtes de 76 mm/3 po- Taille max. de la boîte [mm] : 136 x 136- Rack d’accès latéral - Dimensions ext. du rack (PxLxH) [mm] : 569 x 139 x 167 (22,4 x 5,5 x 6,6 po)- Nombre max. de boîtes par rack : 8 (4 x 2)- Acier inoxydable- Pour congélateur ultra-basse température : Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF™ U410 (max. 15 racks), CryoCube™ série F570 (max. 25 racks), CryoCube série F740 (version 5 compartiments, compartiment 1-4)- Pour congélateur ultra-basse température : Premium U410 (max. 120 boîtes), Premium U700 (max. 200 boîtes), HEF™ U410 (max. 120 boîtes), CryoCube™ série F570 (max. 200 boîtes), CryoCube série F740 (version 5 compartiments, compartiment 1-4)
Spécification
Spécification
| Type de produit | Rack de congélateur |