Learn More
Thermo Scientific™ Étagères pour congélateur et réfrigérateur
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
29,2 pieds cubes (826 L)
51,1 pieds cubes (1447 L)
Unités de 4,7 pi.3 (133 L), 11,5 pi3 (326 L)
Unités 23,3, 45,8, 51,1 et 78,8 pieds cubes (659, 1297, 1447 et 2231 L)
Type:
Étagères à claire-voie à revêtement époxy
Packungsgröße:
1 pièce
Beschreibung
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
- Étagères à claire-voie à revêtement époxy
- Disponibles en grande profondeur et en demi-profondeur
- Les unités sous paillasse utilisent des étagères en grande profondeur uniquement
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Étagères à claire-voie à revêtement époxy |
| Finition externe | Acier recouvert d’époxy |
| À utiliser avec (équipement) | Unités de 4,7 pi.3 (133 L), 11,5 pi3 (326 L) |
| Garantie | La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. |
| Capacité | Éléments généraux du congélateur |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur