Learn More
Thermo Scientific™ Étagères pour congélateur et réfrigérateur
Code produit. p-4530913 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
29,2 pieds cubes (826 L)
51,1 pieds cubes (1447 L)
Unités de 4,7 pi.3 (133 L), 11,5 pi3 (326 L)
Unités 23,3, 45,8, 51,1 et 78,8 pieds cubes (659, 1297, 1447 et 2231 L)
Type:
Étagères à claire-voie à revêtement époxy
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11762318
Marque: Thermo Scientific™ 6695
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
Optimisez le stockage en laboratoire grâce aux étagères pour congélateur et réfrigérateur Thermo Scientific™ conçues comme étagères de remplacement pour les réfrigérateurs, congélateurs et congélateurs à ultra-basse température de laboratoire haute performance.
  • Étagères à claire-voie à revêtement époxy
  • Disponibles en grande profondeur et en demi-profondeur
  • Les unités sous paillasse utilisent des étagères en grande profondeur uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Étagères à claire-voie à revêtement époxy
Finition externe Acier recouvert d’époxy
À utiliser avec (équipement) 29,2 pieds cubes (826 L)
Garantie La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Capacité Éléments généraux du congélateur