Learn More
Heathrow Scientific Thermomètre pour congélateur, blanc
Code produit. 16390766 Tous les produits Heathrow Scientific Produits
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
Congélateur : -9,5°C à -23°C
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 16390766
Marque: Heathrow Scientific HS28630
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le thermomètre pour congélateur protège les échantillons congelés et réfrigérés contre toute altération des aliments. Surveillez les températures à l’intérieur du congélateur grâce à la commodité accrue des voyants lumineux et des voyants clignotants pour être averti(e) des températures hors plage.
  • Le support à ventouse fixe la sonde à l’intérieur du congélateur / réfrigérateur pendant que le thermomètre se fixe à l’extérieur à l’aide d’un rouleau de crochet et de boucle
  • Le grand écran numérique indique la température du congélateur / réfrigérateur plus la température ambiante
  • Les interrupteurs sont alternés pour surveiller le congélateur / réfrigérateur et lire les mesures en °F / °C.
  • Réglez la plage de congélation comme suit : 14,9° à -9,4°F (-9,5° à -23°C)
  • Réglez la plage de réfrigération comme suit : 35,6° à 46,4°F (2° à 8°C)
  • Le câble de la sonde mesure 0,9 m, la sonde mesure 5 mm de diamètre extérieur et 17 mm de longueur
  • Comprend une batterie AAA
Spécification
Jetable Non
À utiliser avec (application) Congélateurs
Hauteur (impériale) 0,09 in
Hauteur (métrique) 2,8 cm
Longueur (impériale) du câble 0,9 m
Longueur (impériale) de sonde 17 mm
Longueur (métrique) 1,4 cm
Matériau PC
Largeur (impériale) 0,79 in
Type de produit Freezer Thermometer
Longueur (impériale) 4,1 in
Plage de températures (impériale) Congélateur : 14,9°F à -9,4°F
Plage de températures (métrique) Congélateur : -9,5°C à -23°C
Type de batterie AAA
Affichage Numérique
Largeur (métrique) 1,9 cm