Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester mat FreezerBondz™ pour cryogénie
Marquez les surfaces de laboratoire planes dans l’azote liquide et les congélateurs grâce au consommable en polyester B-490 durable. Imprimez facilement presque partout avec une étiqueteuse Brady portable.
72.17€ - 85.03€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Couleur | Black on White |
Finition | Matte |
Format | Die-cut |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17821749
|
Brady™
170889 |
0.375 x 1.25 in. | BMP51, M511 |
81.58€
360 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17980730
|
Brady™
170776 |
0.6 x 1.8 in. | BMP41, BMP51, M511 |
73.72€
180 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17821779
|
Brady™
170888 |
1 x 1.75 in. | BMP51, M511 |
81.58€
180 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17960730
|
Brady™
170775 |
1.65 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 |
72.17€
180 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17861719
|
Brady™
170890 |
2.2 x 1.5 in. | BMP51, M511 |
85.03€
140 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17841799
|
Brady™
170891 |
3.75 x 1.5 in. | BMP51, M511 |
73.72€
80 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Spécialisées : conçues pour une utilisation en laboratoire sur les lamelles, les pailles, les tubes à essai, les tubes à centrifuger et les flacons en verre et en polypropylène
- Durables : résistantes aux solvants, aux taches et aux températures extrêmes, notamment le stockage dans l'azote liquide
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent pour une utilisation sur les surfaces planes et réfrigérées ou un enroulement autour des tubes et des flacons avec une superposition d'environ 3 mm
- Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Autoclavable | |
Black on White | |
Die-cut | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile | |
-320°F to +266°F | |
0.5 in. |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polyester | |
Labels | |
Laboratory Labeling | |
0.0026 in. |