Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour autoclaves et cryogénie pour étiqueteuse M710
Code produit. 17827984
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 25,4 mm
15,24 x 41,28 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 48,26 mm
9,53 x 25,4 mm
Forme:
Carré
Rectangle
Rectangle avec cercle
Épaisseur (métrique):
0,065 mm
0,081 mm
Certifications/Conformité:
ASTM D 1000, ASTM G 155
ASTM D 1000
Conditionnement:
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17827984
Marque: Brady™ 311978
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Étiquettes FreezerBondz pour étiqueteuse M710
  • Application sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide
  • Bonne résistance de l'impression aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température de -196 à 100°C
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D 1000
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Label
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Cryogenic Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Identification générale, étiquetage de laboratoire
À utiliser avec (équipement) M710, BMP71
Étiquettes par rangée 1 Label
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Quantité 500 Labels
Forme Rectangle avec cercle
Plage de températures (impériale) -320°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0,081 mm
Dimensions (LxW) 12,7 x 25,4 mm
Longueur (impériale) 0.5 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 25.4 mm
Diamètre (impériale) 0,375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M7-118-492