Learn More
Brady™ Étiquettes pour imprimante à transfert thermique Freezerbondz™ - cœur de 1 po, en polyester (B-490)
Click to view available options
Largeur (impériale):
1,25 in
1,625 in
1,9 in
2,2 in
3,75 in
Hauteur (impériale):
0,375 in
0,6 in
1 in
1,5 in
Conditionnement:
1 rouleau
Description
- En polyester Freezerbondz II (B-492) avec adhésif acrylique permanent
- Résistantes aux bavures et aux solvants lorsqu’elles sont utilisées avec un ruban R6400
- Utilisation dans des environnements de laboratoire pour des applications impliquant de l’azote liquide et des procédures d’autoclavage
- Étiquettes sur cœur de 1 po, cœur plus petit
- Pour les applications impliquant des tubes / flacons, ces étiquettes doivent être enroulées autour de ceux-ci avec un recouvrement minimal de 1/8 po
- Utilisation possible en congélateur, autoclave, dans de l’azote liquide, des bains-marie (100°C)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | RoHS 2002/95/CE |
| Description | FreezerBondz Thermal Transfer Printer Labels |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Rouleau |
| Matériau | Polyester (B-490) |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Type de produit | Étiquette pour imprimante à transfert thermique |
| Afficher plus |