Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester ultra-fines FreezerBondz™ pour cryogénie
Code produit. p-200007053
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,375 x 1 in
1,9 x 1 in
Conditionnement:
100 pièces
240 pièces
Code produit. 17861799
Marque: Brady™ 170893
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Étiquetez des surfaces de laboratoire courbes et réfrigérées, notamment les tubes, les flacons et les porte-tubes cryogéniques, grâce au consommable en polyester ultra-fin B-492. Imprimez presque partout avec une étiqueteuse Brady portable et durable.
  • Spécialisées : idéales pour une utilisation en laboratoire sur des surfaces courbes, notamment les tubes à essai, les flacons et les pipettes-pailles
  • Durables : résistantes aux produits chimiques, à l'abrasion et aux températures extrêmes, notamment le stockage dans l'azote liquide
  • Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique permanent qui assure une fixation parfaite aux surfaces lisses et courbes, telles que le verre et le polypropylène
  • Certifiées : conformes à la directive RoHS 2011/65/UE (directive déléguée 2015/863)
  • Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
Certifications/Conformité 2011/65/EU, 2015/863
Type d’adhésif Permanent Acrylic
Couleur White
Finition Matte
Format Die-cut
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Marquage en laboratoire
À utiliser avec (équipement) BMP51;BMP53;M511;M510
Comprend Secondary Label
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Nb par paquet 240 Sets / Box
Quantité 240
Dimensions (métrique) 25.40 mm (W) x 9.53 mm (H) x 9.53 mm (Dia)
Plage de températures (impériale) -320°F à +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C to 110°C
Épaisseur (impériale) 0,0032 in
Épaisseur (métrique) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 1 in
Longueur (impériale) 0,375 in
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.40 mm
Hauteur (impériale) 0.375 in
Hauteur (métrique) 9.53 mm
Diamètre (impériale) 0.375 in
Diamètre (métrique) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-118-492