Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester ultra-fines FreezerBondz pour cryogénie
Les marqueurs en polyester durables Freezerbondz™ (B-492) sont conçus pour les applications d’identification en laboratoire telles que les flacons, les centrifugeuses, les tubes, les tubes à essai, les pailles et les lamelles.
50.10€ - 179.00€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
Type d’adhésif | Permanent Acrylic |
Revêtement | None |
Couleur | White |
Finition | Matte |
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Format | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (LxW) | Format | Hauteur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17898214
|
Brady™
174084 |
0,375 x 0,825 in | Die-cut | 9.53 mm |
76.75€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17831609
|
Brady™
173488 |
0,5 x 1 in | Die-cut | 12.7 mm |
50.10€
500 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17848344
|
Brady™
174087 |
1 x 0.9 in. | Die-cut | 25.4 mm |
123.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17808354
|
Brady™
174089 |
1 x 1 in | Die-cut | 25.4 mm |
108.00€
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17858174
|
Brady™
174082 |
1.65 x 0.5 in. | Die-cut | 41.91 mm |
109.00€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17878444
|
Brady™
174095 |
1.75 x 1 in. | Die-cut | 44.45 mm |
142.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17868444
|
Brady™
174096 |
1,9 x 1 in | Die-cut | 48.26 mm |
179.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 03-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17828394
|
Brady™
174154 |
50 ft. x 0.5 in. | Continue |
101.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Application sur des surfaces réfrigérées, y compris le verre et le polypropylène stockés dans l'azote liquide
- Bonne résistance de l'impression aux taches, aux solvants et bonnes performances à haute/basse température de -196 à 100°C (-320 à 212°F)
Spécification
Non autoclavable | |
None | |
Matte | |
Single-side Printable | |
Labels | |
Identification générale, étiquetage de laboratoire | |
No | |
-320°F à +230°F | |
0,0032 in |
Permanent Acrylic | |
White | |
Polyester | |
Transfert thermique | |
Non stérile | |
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) | |
Rectangle | |
-196°C à +110°C | |
0.081 mm |