Learn More
Labconco™ Lyophilisateurs à console FreeZone™ 12 L -84°C avec plateau de séchage et de bouchage, modèles 230 V
BIOPHARMA
Code produit. 15772837 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
Schuko
Matériau:
Acier
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15772837
Marque: Labconco™ 711221030
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Collecteur en acier inox, plateau de séchage et de bouchage
Requires
Pompe à vide
Lyophilisateurs à console Freezone 12 L avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour la lyophilisation d’échantillons modérément chargés à très chargés et le bouchage de flacons ou de flacons à sérum sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
Les lyophilisateurs à console Freezone 12 litres avec plateaux de séchage et bouchage sont conçus pour lyophiliser des charges d’échantillons moyennes à grandes et le bouchage de flacons ou de flacons à sérum sous vide. Le nouveau système d’exploitation Lyo-Works™ offre flexibilité et confort grâce à son écran tactile facile d’utilisation. Vos échantillons sont protégés grâce aux notifications à distance et aux enregistrements de données.
  • La bobine du collecteur en acier inox vertical peut contenir jusqu’à 12 L de glace avant le dégivrage
  • −84° Le collecteur C convient aux échantillons à faible point eutectique, y compris l’acétonitrile
  • Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
  • La bobine interne permet de piéger la vapeur avec une efficacité maximale
  • Les collecteurs revêtus de PTFE en option résistent aux produits corrosifs
  • Le système d’exploitation Lyo-Works permet d’afficher en temps réel la température du collecteur et le niveau de vide
  • Écran tactile couleur 5 pouces
  • Programmation et contrôle flexibles des accessoires de séchage en option
  • Détection du point final End-Zone™ en option pour la lyophilisation des flacons
  • L’écran et l’enregistreur de données à une seule touche fournissent des informations pour maximiser la qualité des échantillons et minimiser la durée d’exécution
  • Paramètres personnalisables : langue, fuseau horaire, température et vide
  • Vous pouvez envoyer automatiquement les alertes et les commentaires sur les paramètres de fonctionnement actuels aux adresses électroniques saisies par les utilisateurs
  • La fenêtre de visualisation avant facilite la surveillance de l’huile de la pompe à vide
  • Les fonctionnalités exclusives Freezone protègent votre pompe à vide contre les dommages coûteux
  • une soupape casse-vide fait pénétrer de l’air dans le système lorsque l’alimentation du lyophilisateur ou de la pompe à vide est arrêtée pendant plus de 5 minutes. Un capteur d’humidité empêche tout démarrage de la réfrigération ou du vide lorsque de l’humidité est détectée dans la conduite d’évacuation. La pompe à vide s’arrête automatiquement si une fuite est détectée au moment de la fermeture initiale ou pendant le cycle.
  • Dégivrage par gaz chaud, port USB latéral et connexion Ethernet à l’arrière
  • La console comporte un espace intérieur pour une pompe à vide (vendue séparément)
Le plateau de séchage et de bouchage Freezone assure un contrôle précis et une programmation flexible pour des performances constantes.
  • Trois étagères réglables à température contrôlée (±1°C) de 16,5 x 12 po, avec capteurs de température d’échantillon offrant jusqu’à 594 po carrés d’espace
  • Liquide en circulation dans les étagères entre −40 et +40°C
  • Système de réfrigération sans HCFC ni CFC respectueux de l’environnement
  • Récipients à bouchon avec mécanisme pneumatique intégré
  • L’orifice de remplissage de 1/8 po de dia. ext. permet au gaz inerte de pénétrer la chambre, tout en protégeant les échantillons de l’humidité atmosphérique et des contaminants
  • Une pompe à vide avec un déplacement d’au moins 163 l/min et de la verrerie de lyophilisation (s’il ne s’agit pas de lyophilisation en vrac) sont requis (non inclus).
    Compliance
    Tous les modèles sont conformes aux normes UL 61010-1 (modèles 60 Hz), CAN/CSA C22.2 n 61010-1 (modèles 60 Hz) et au marquage de conformité CE (modèles 230 V, 50 Hz).
    Garantie
    Un an
    Spécification
    Type Lyophilisateur / Lyophiliseur
    Capacité (métrique) 12 L (avant le dégivrage)
    Nbre d’étagères 3
    Plage de températures (métrique) -84°C
    Plage de températures (impériale) -119°C
    Matériau Acier
    Certifications/Conformité UL, CAN/CSA, CE
    Comprend Collecteur en acier inox, plateau de séchage et de bouchage
    Profondeur (impériale) 29.6 po
    Profondeur (métrique) 75,1 cm
    Largeur (impériale) 32,4 in
    Largeur (métrique) 82,2 cm
    Hauteur (impériale) 63,7 in
    Hauteur (métrique) 161,7 cm
    Type de bouchon Schuko
    Tension 230 V
    Fréquence 50 Hz
    Poids à l’expédition (impériale) 743 lb
    Poids à l’expédition (métrique) 337,01 kg