Learn More
Frentizole, MedChemExpress
Code produit. p-200101157
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16436478
Marque: Medchem Express HY15374
MedChemExpress Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Frentizole, an FDA-approved immunosuppressive drug, is a novel inhibitor of the A(beta)-ABAD interaction.
Spécification
Nom chimique ou matériau Frentizole
CAS 26130-02-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H13N3O2S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 12.5 mg/mL (41.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1)NC2=NC3=CC=C(OC)C=C3S2
Poids moléculaire (g/mol) 299.35
Poids de la formule 299.35
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.