Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Machine à glace sèche Frigimat
Code produit 10193754
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30 x 17 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
10193754 30 x 17 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10193754 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur H388780012
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Produit de la glace sèche directement au laboratoire
  • La machine Frigimat™ permet d’éviter d’acheter de grandes quantités de glace sèche quand une petite quantité suffit
  • Utilise l’effet Joule-Thomson pour produire un bloc solide de 454 gm de glace sèche en une à deux minutes ; Le bloc peut être extrait en seulement 30 secondes
  • La soupape de surpression en laiton évacue les excès de gaz en toute sécurité
  • Chaque bouteille de CO2 liquide de 50 lb équipé d’un tube plongeur produit 8 ou 9 blocs de glace sèche de 8,5 cm x 11 cm long chacun
  • En acier recouvert d’époxy avec une chambre à glace en aluminium, des soupapes en laiton et quatre pieds antidérapants en caoutchouc
  • Comprend un tube de raccordement de 1,8 m en cuivre nickelé avec coupleurs filetés CGA 320 standard (0,830 po -14) pour faciliter le raccordement à la bouteille de CO2 liquide
  • Dimensions : 30 x 17 x 13 cm
Spécification
Dimensions (L x l) 30 x 17 cm
À utiliser avec (application) Moulage de glace sèche
À utiliser avec (équipement) Bouteilles de CO2 liquide de 50 lb
Longueur (métrique) 30cm
Largeur (métrique) 17 cm